Documents
ENA321763722
Enamine
2-ethylbutane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO2S/c1-3-6(4-2)5-10(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
BKPPIZXANPOMMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75559