Documents
ENA313839064
Enamine
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.38
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
Inchi Code
1S/C19H21NO/c21-19(15-16-9-3-1-4-10-16)20(18-13-7-8-14-18)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,18H,7-8,13-15H2
Clé InChI
NEQQEOCMGGVHQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130