Documents
ENA311760902
Enamine
{6-[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]hexan-2-yl}(ethyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.43
Numéro MDL:
Iupac Name
N-{5-[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]-1-methylpentyl}-N-ethylamine
Inchi Code
1S/C18H29NO2/c1-5-19-14(2)9-6-7-12-20-16-11-8-10-15-13-18(3,4)21-17(15)16/h8,10-11,14,19H,5-7,9,12-13H2,1-4H3
Clé InChI
NAVIFKDSHOZYDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71759
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71759