Documents
ENA311759751
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)amino]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(neopentylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H19NO/c1-8(2,3)7-9-5-4-6-10/h9-10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UYQWOMSXSLHMSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71269