Documents
ENA300792011
Enamine
3-(3,4-difluorophenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,4-difluorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9F2NO/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H2,12,13)
Clé InChI
XZQRRQRBAHSJDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67659
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67659