Documents
ENA296275012
Enamine
N2-cyclopentylpyridine-2,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~-cyclopentyl-2,5-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-8-5-6-10(12-7-8)13-9-3-1-2-4-9/h5-7,9H,1-4,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
JHLKMVHFZJPVIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
85
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64985
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64985