Documents
ENA295068115
Enamine
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Pf
141-143
Iupac Name
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,11,12)
Clé InChI
DPQHXFUGZIVQLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171
Melting Point
141-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171