Documents
ENA282548348
Enamine
5-chloro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.73
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C10H10ClN3S/c1-14-5-4-13-10(14)15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-6H,12H2,1H3
Clé InChI
WTYXISQJDIFDBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60913
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60913