Documents
ENA258389801
Enamine
2-(3-formylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-7(10(12)13)14-9-4-2-3-8(5-9)6-11/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
RQNVJMDOWVHJHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59951
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59951