Documents
ENA245488132
Enamine
2-(carbamoylamino)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Pf
178-179
Iupac Name
N-(aminocarbonyl)norvaline
Inchi Code
1S/C6H12N2O3/c1-2-3-4(5(9)10)8-6(7)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H3,7,8,11)
Clé InChI
GMSQPJHLLWRMCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55647
Melting Point
178-179
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55647