Documents
ENA245487017
Enamine
[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.21
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10FN3/c11-9-5-8(6-12)1-2-10(9)14-4-3-13-7-14/h1-5,7H,6,12H2
Clé InChI
JUTIXVFSGDRBRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54921