Documents
ENA245485998
Enamine
N-[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.77
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO2.ClH/c1-10(15-12-4-5-12)11-3-6-13-14(9-11)17-8-2-7-16-13;/h3,6,9-10,12,15H,2,4-5,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
WUOCBGPJWWJKLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53571
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53571