Documents
ENA245485325
Enamine
2-bromo-7-phenyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-7-phenyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C11H6BrN3OS/c12-10-14-15-9(16)6-8(13-11(15)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
QHWNMYGNCBEGCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51224