Documents
ENA245485153
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11(16)15(18)17-13-9-5-6-10-14(13)19-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
PVXFNEBKNXQDCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950