Documents
ENA238713879
Enamine
[1-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.14
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6,8,13H2
Clé InChI
KNGDQEVWRCWFDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52225
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52225