Documents
ENA238712073
Enamine
1-(2-aminophenyl)piperidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-10-3-1-2-4-11(10)13-7-5-9(14)6-8-13/h1-4,9,14H,5-8,12H2
Clé InChI
KHXSBUSJNPXVGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50070
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50070