Documents
ENA238711426
Enamine
1-(3-fluoro-4-methylbenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methylbenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c1-9-2-3-10(8-11(9)13)12(16)15-6-4-14-5-7-15;/h2-3,8,14H,4-7H2,1H3;1H
Clé InChI
SIHJOWSVHCATNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45253
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45253