Documents
ENA238710515
Enamine
2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-12-6-4-10(5-7-12)9-11-3-2-8-13-11/h4-7,11,13H,2-3,8-9H2,1H3
Clé InChI
QAMFOPPPDHATJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173