Documents
ENA238710374
Enamine
4-ethylcyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethylcyclohexylamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
IKQCKANHUYSABG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33152
Flash Point
55