Documents
ENA196830140
Enamine
5-amino-1-ethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-1-ethyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-9-5-6(8)3-4-7(9)10/h3-5H,2,8H2,1H3
Clé InChI
VBIGYFCWDSDNLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
83
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44186