Documents
ENA181911246
Enamine
4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-1-3-8(4-2-7)12-11(16)13-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
Clé InChI
FTXACWVNUJCGIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850