Documents
ENA181911220
Enamine
methyl 5-(2-methoxy-2-oxoethyl)furan-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C9H10O5/c1-12-8(10)5-6-3-4-7(14-6)9(11)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
YWTRYDAONUXRNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37300
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37300