Documents
ENA161209224
Enamine
1-{[1-(difluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl}piperazine trihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-{[1-(difluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl}piperazine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14F2N4.3ClH/c10-9(11)15-6-3-13-8(15)7-14-4-1-12-2-5-14;;;/h3,6,9,12H,1-2,4-5,7H2;3*1H
Clé InChI
XPRWIHNQWRXFPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24506
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24506