Documents
ENA156508390
Enamine
dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3Cl3NO2S2/c4-1-2(11(6,8)9)10-3(5)7-1
Clé InChI
ZEZQYDKDJPFLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478