Documents
ENA069848629
Enamine
2-chloro-1-[2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-2-(2-thienyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-7-10(13)12-5-1-3-8(12)9-4-2-6-14-9/h2,4,6,8H,1,3,5,7H2
Clé InChI
QTNXVJJFLBKKFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653