Documents
ENA066595843
Enamine
N-[5-(2-chloroacetyl)-2-hydroxyphenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.65
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[5-(chloroacetyl)-2-hydroxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-6(13)12-8-4-7(10(15)5-11)2-3-9(8)14/h2-4,14H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
UXSYEGOILSUYOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15033
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15033