Documents
ENA061488424
Enamine
3-[(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl]-3-methylpentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.36
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)-3-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO2S/c1-3-14(2,9-13(16)17)8-12-15-10-6-4-5-7-11(10)18-12/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
GIBIKRFPDXOAHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13533
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13533