Documents
ENA061488333
Enamine
2-(carbamoylamino)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Pf
180-184
Iupac Name
2-[(aminocarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
Clé InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Melting Point
180-184
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497