Documents
ENA024293960
Enamine
3-(phenylamino)-1lambda6-thiolane-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Pf
114-115
Iupac Name
N-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c12-14(13)7-6-10(8-14)11-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
Clé InChI
BGIRRCNOGXPKCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07920
Melting Point
114-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07920