Documents
ENA018109981
Enamine
2-chloro-N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-N-(2-methylpropyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.78
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-N-isobutylacetamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO3S/c1-8(2)6-12(10(13)5-11)9-3-4-16(14,15)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
VSEHIJZDKSGPJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06905
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06905