Documents
ENA018109390
Enamine
2-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Pf
155-160
Iupac Name
(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-7(12)8-3-4-9(10(5-8)15-2)16-6-11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
WVXLLHWEQSZBLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242
Melting Point
155-160
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06242