Documents
ENA018108847
Enamine
5-nitro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.23
Numéro MDL:
Pf
222-226
Iupac Name
5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4/c14-11(15)9-7-8(13(16)17)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clé InChI
RQSZZLSHECUEDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05577
Melting Point
222-226
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05577