Documents
ENA018107660
Enamine
3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO5S/c1-22-12-5-2-8(14(18)19)6-13(12)23(20,21)17-11-7-9(15)3-4-10(11)16/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
NERHKLGIDJNXFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222