Documents
ENA018107406
Enamine
3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.68
Numéro MDL:
Pf
164-166
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2OS/c10-7-5-2-1-4(11)3-6(5)15-8(7)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
SMWWKYQXDCAXQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03935
Melting Point
164-166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03935