Documents
ENA018104663
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-fluoroanilino)sulfonyl]-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO4S/c1-9-2-3-10(14(17)18)8-13(9)21(19,20)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
MTXSWENEFRJQMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00572
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00572