Documents
CO1H324AB1C8
CombiPhos Catalysts Inc
2-cyclopropoxy-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.18
Iupac Name
2-cyclopropoxy-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
Inchi Code
1S/C13H20BNO3S/c1-8-10(19-11(15-8)16-9-6-7-9)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h9H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
DNYOPNSUMNDQFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US