Documents
COMH93D65BAD
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3
Clé InChI
ACEPYLDNGYGKDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5159
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5159