Documents
COMH6E40A362
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride monohydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-diamino-4,6-pyrimidinediol hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C4H6N4O2.ClH.H2O/c5-1-2(9)7-4(6)8-3(1)10;;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H;1H2
Clé InChI
WNMOLDIYHAYRNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-7211
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-7211