Documents
COMH4211C21D
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-n-(cyclopropylmethyl)pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-(cyclopropylmethyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-9-3-1-2-8(13-9)10(14)12-6-7-4-5-7/h1-3,7H,4-6H2,(H,12,14)
Clé InChI
RFLBQSUYIQMXSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8287
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8287