Documents
COMH04238261
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-2-(3-isopropoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-(3-isopropoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H16BrNO3/c1-11(2)24-14-5-3-4-12(8-14)18-10-16(19(22)23)15-9-13(20)6-7-17(15)21-18/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)
Clé InChI
YVECGKPYFNVLAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4577
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4577