Documents
COM633359480
Combi-Blocks, Inc.
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.54
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,6-trifluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
Clé InChI
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-4406
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-4406