Documents
COM448622493
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-chloro[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8ClN/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-8H
Clé InChI
NLYWRRITUDDJRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0133
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0133