Documents
COM448621725
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C15H12BrFN2/c1-10-18-14-7-12(16)13(17)8-15(14)19(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
CBYINLJBKABPJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1825
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1825