Documents
COM448620716
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(4-fluorophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(4-fluorophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8FNO3/c1-15-11(14)9-10(16-6-13-9)7-2-4-8(12)5-3-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YQPWNMIICDXUAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6254
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6254