Documents
COM448619359
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)18-8-4-3-7-6(2-1-5-14-7)9(8)15(16)17/h1-5H
Clé InChI
UXFDSUZDFANKFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2416
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2416