Documents
COM448619274
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-bromo-4-chloro-8-methylquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.57
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-chloro-8-methyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-6-3-4-7(13)10-8(14)5-9(12(16)17-2)15-11(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
GDNKVLCQALRHCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2286
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2286