Documents
COM448614356
Combi-Blocks, Inc.
4-(N,N-Bis(4-methoxybenzyl)sulfamoyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[bis(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C22H24BNO6S/c1-29-20-9-3-17(4-10-20)15-24(16-18-5-11-21(30-2)12-6-18)31(27,28)22-13-7-19(8-14-22)23(25)26/h3-14,25-26H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
RIXQVRAJIJXTLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3403