Documents
CIAH987EAB51
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Point d'ébullition
319.4 C at 760 mmHg
Pf
N/A
Densité
1.08+-0.1 g/cm3
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-5-12(9-14)7-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
KQPABIHNWDOPIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/885272-17-3.html
Boiling point
319.4 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
Densité
1.08+-0.1 g/cm3
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000645.pdf