Documents
CH6458423865
Chem Impex International, Inc.
4-Hydroxyphenyl glyoxal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Pf
106-112 C
Iupac Name
(4-hydroxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O3/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-5,10H
Clé InChI
MTMONFVFAYLRSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
99%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0
Melting Point
106-112 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0