Documents
CH6371389834
Chem Impex International, Inc.
Boc-1-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclooctanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-14(11(16)17)9-7-5-4-6-8-10-14/h4-10H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
ZQWWOQXTYXFBKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-1-amino-1-cyclooctanecarboxylic-acid/18856?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-1-amino-1-cyclooctanecarboxylic-acid/18856?cid=0